Få mere at vide
2,3-Dimethylbenzoquinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dimethylbenzoquinone |
| CAS | 526-86-3 |
| Molekylær formel | C8H8O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2,3-Dimethyl-1,4-benzoquinone, 2,3-Dimethyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,3-Dimethyl-p-benzoquinone, 2,3-Dimethyl-p-quinone, 2,3-Dimethylbenzoquinone, 2,3-Dimethylquinone, NSC 402192, o-Xyloquinone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O2/c1-5-6(2)8(10)4-3-7(5)9/h3-4H,1-2H3 |
| SMIL | CC1=C(C)C(=O)C=CC1=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.15 |
| Formel vægt | 136.0524 |