Få mere at vide
2,3-Dimethylbenzaldehyd, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dimethylbenzaldehyde |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.029 g/mL |
| Kogepunkt | 86 °C til 88 °C (10 mmHg) |
| Flammepunkt | 101 °C (214 °C) |
| Brydningsindeks | 1.553 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 2238677 |
| Formel vægt | 134.18 |
| Procent renhed | 97% |
| Vis mere |