Få mere at vide
2,3-dimethylbenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dimethylbenzaldehyde |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.029 g/mL |
| Kogepunkt | 86°C to 88°C (10 mmHg) |
| Flammepunkt | 101°C (214°F) |
| Brydningsindeks | 1.553 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2238677 |
| Formel vægt | 134.18 |
| Procent renhed | 97% |
| Vis mere |