Få mere at vide
{2-[3-(dimethylamino)propoxy]phenyl}methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11326845
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11326845 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10632285 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11326845 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC59609DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 14573-97-8
Molekylær formel C12H19NO2
Molekylvægt (g/mol) 209.29
MDL nummer MFCD09064995
InChI nøgle KEQGOXOOPXJVFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-dimethylamino propoxy phenyl methanol, 2-3-dimethylamino propoxy phenyl, benzenemethanol,2-3-dimethylamino propoxy, 2-3-dimethylamino propoxy phenyl methan-1-ol
PubChem CID 23401802
IUPAC navn [2-[3-(dimethylamino)propoxy]phenyl]methanol
SMIL CN(C)CCCOC1=CC=CC=C1CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale {2-[3-(Dimethylamino)propoxy]phenyl}methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 209.29
Procent renhed 97%