Få mere at vide
2-[3-(dimethylamino)propoxy]-N-methylbenzylamin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10071874
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10071874 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10071824 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10071874 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC59646CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 910037-06-8
Molekylær formel C13H22N2O
Molekylvægt (g/mol) 222.332
MDL nummer MFCD09064998
InChI nøgle PSLNWMDOKBMVNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-dimethylamino propoxy-n-methylbenzylamine, dimethyl 3-2-methylamino methyl phenoxy propyl amine, 2-3-dimethylamino propoxy phenyl methyl methyl amine, n,n-dimethyl-3-2-methylamino methyl phenoxy propan-1-amine, benzenemethanamine,2-3-dimethylamino propoxy-n-methyl
PubChem CID 24229613
IUPAC navn N,N-dimethyl-3-[2-(methylaminomethyl)phenoxy]propan-1-amin
SMIL CNCC1=CC=CC=C1OCCCN(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[3-(Dimethylamino)propoxy]-N-methylbenzylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97+%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 222.33
Procent renhed 97%