Få mere at vide
2-[3-(dimethylamino)propoxy]benzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10602675
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10602675 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10778445 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10602675 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC59613CB
Kemiske identifikatorer
CAS 916766-87-5
Molekylær formel C12H20N2O
Molekylvægt (g/mol) 208.305
MDL nummer MFCD09064996
InChI nøgle CWYPVGNYPWEJLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-dimethylamino propoxy benzylamine, 2-3-dimethylamino propoxy phenyl methanamine, 3-2-aminomethyl phenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine, 3-2-aminomethyl phenoxy propyl dimethylamine, benzenemethanamine, 2-3-dimethylamino propoxy, 3-2-aminomethyl phenoxy-n,n-dimethylpropylamine
PubChem CID 21465422
IUPAC navn 3-[2-(aminomethyl)phenoxy]-N,N-dimethylpropan-1-amin
SMIL CN(C)CCCOC1=CC=CC=C1CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzylamine
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 208.3
Procent renhed 90%