Få mere at vide
2,3-Dimethyl-2-butanol, 98%
Artikelnummer. 10724281 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10724281 5 mL Glasflaske 5ml
10219783 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10724281 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 156580050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 594-60-5 | C6H14O | 102.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 594-60-5
Molekylær formel C6H14O
Molekylvægt (g/mol) 102.18
MDL nummer MFCD00004463
InChI nøgle IKECULIHBUCAKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethyl-2-butanol, thexyl alcohol, isopropyldimethylcarbinol, 2-butanol, 2,3-dimethyl, acmc-1asco, 2,3-dimethyl-butan-2-ol, 2-butanol,2,3-dimethyl, ikeculihbucakr-uhfffaoysa, ch3 2chc oh ch3 2
PubChem CID 11670
IUPAC navn 2,3-dimethylbutan-2-ol
SMIL CC(C)C(C)(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dimethyl-2-butanol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -14.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8200g/mL
Kogepunkt 120.0°C to 121.0°C
Flammepunkt 29°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHC(CH3)2OH
Brydningsindeks 1.4160 to 1.4180
Mængde 5 mL
Beilstein 01, 413
Specifik vægtfylde 0.82
Formel vægt 102.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Dimethyl-2-butanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.