Få mere at vide
2,3-dimethoxytoluen, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494703
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11494703 25 g 25g
11484703 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11494703 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11617.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4463-33-6 | C9H12O2 | 152.193 g/mol
2,3-Dimethoxytoluen er blevet brugt til at fremstille 6,7-dimethoxy-4-hydroxyisochroman-3-on.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,3-dimethoxytoluen er blevet brugt
til at fremstille 6,7-dimethoxy-4-hydroxyisochroman-3-on.
Opløselighed
Opløselig i dichlormethan. Ikke blandbar i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted væk fra uforenelige stoffer såsom oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4463-33-6
Molekylær formel C9H12O2
Molekylvægt (g/mol) 152.193
MDL nummer MFCD00008379
InChI nøgle WMXFNCKPYCAIQW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethoxytoluene, 3-methylveratrole, benzene, 1,2-dimethoxy-3-methyl, dimethoxytoluene, 1,2-dimethoxy-3-methyl-benzene, acmc-1ae12, 1-methyl-2,3-dimethoxybenzene, 3-methylcatechol, dimethyl ether, #
PubChem CID 78215
IUPAC navn 1,2-dimethoxy-3-methylbenzen
SMIL CC1=C(C(=CC=C1)OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimethoxytoluene
Tæthed 1.024
Kogepunkt 202°C to 203°C
Flammepunkt 85°C (185°F)
Lugt Aromatic
Brydningsindeks 1.514
Mængde 25 g
Beilstein 1940962
Opløselighedsinformation Soluble in Dichloromethane. Not miscible in water.
Formel vægt 152.19
Procent renhed ≥98%