Få mere at vide
2,3-Dimethoxynaphthalen, 97%
Artikelnummer. 15401818
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15401818 1 g 1g
15411818 5 g 5g
15421818 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15401818 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55523.03
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 10103-06-7 | C12H12O2 | 188,226 g/mol
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som et farmaceutisk
mellemprodukt.
Noter
Kølet (2-4 °C). Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10103-06-7
Molekylær formel C12H12O2
Molekylvægt (g/mol) 188.226
MDL nummer MFCD05664308
InChI nøgle XYRPWXOJBNGTMX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 604708
IUPAC navn 2,3-dimethoxynaphthalen
SMIL COC1=CC2=CC=CC=C2C=C1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimethoxynaphthalene
Smeltepunkt 116 °C til 121 °C
Farve Hvid til gul
Mængde 1 g
Synonym naphthalene, 2,3-dimethoxy, acmc-20aft8, naphthalene,2,3-dimethoxy, 2,3-dimethoxynaphthalene, 2,3-dihydroxynaphthalene, dimethyl ether
Formel vægt 188.23
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver