Få mere at vide
2,3-Dimethoxybenzylamine, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10555100 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10555100 5 g Glass bottle 5g
10565100 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10555100 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 433390050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 4393-09-3
Molekylær formel C9H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 167.21
MDL nummer MFCD00052392
InChI nøgle LVMPWFJVYMXSNY-UHFFFAOYSA-N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dimethoxybenzylamine
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.1100g/mL
Kogepunkt 140.0°C to 142.0°C (15.0 mmHg)
Flammepunkt 113°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.11
Synonym 2,3-dimethoxybenzylamine, 2,3-dimethoxyphenyl methanamine, 1-2,3-dimethoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,3-dimethoxy, 2,3-dimethoxy-benzylamine, 2,3-dimethoxy benzylamine, pubchem7399, 2,3-dimethoxybenzyl amine, acmc-2097fc
SMIL COC1=CC=CC(=C1OC)CN
IUPAC navn (2,3-dimethoxyphenyl)methanamine
PubChem CID 78106
Formel vægt 167.21
Procent renhed 99%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Dimethoxybenzylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.