Få mere at vide
2,3-Dimethoxybenzoesyre, 99%
Artikelnummer. 11472008
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11472008 50 g 50g
11462008 10 g 10g
11482008 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472008 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14592.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1521-38-6 | C9H10O4 | 182,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1521-38-6
Molekylær formel C9H10O4
Molekylvægt (g/mol) 182.18
MDL nummer MFCD00002432
InChI nøgle FODBVCSYJKNBLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-veratric acid, benzoic acid, 2,3-dimethoxy, benzoic acid, dimethoxy, 2,3-dimethoxy benzoic acid, dimethoxybenzoic acid,2,3, o-veratric acid 6ci,7ci,8ci, 2,3-dimethoxybenzoicacid, dimethoxybenzoic acid, pubchem4948, 2,3-dimethoxy-benzoicaci
PubChem CID 15204
IUPAC navn 2,3-dimethoxybenzoesyre
SMIL COC1=CC=CC(C(O)=O)=C1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimethoxybenzoic acid
Smeltepunkt 121 °C til 124 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 50 g
Beilstein 2210858
Formel vægt 182.18
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Dimethoxybenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3-Dimethoxybenzoicacid