Få mere at vide
2,3-Dimethoxybenzaldehyd, 98+%
Beskrivelse
2,3-Dimethoxybenzaldehyd har antifungal aktivitet af redox-aktive benzaldehyder, der målretter cellulær antioxidation. Det kunne fungere som kemosensibiliserende midler i samspil med konventionelle lægemidler for at forbedre antifungal effekt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,3-dimethoxybenzaldehyd har antifungal aktivitet af redox-aktive benzaldehyder, der målretter cellulær antioxidation. Det kunne fungere som kemosensibiliserende midler i samspil med konventionelle lægemidler for at forbedre antifungal effekt.
Opløselighed Opløselighed i
methanol med næsten gennemsigtighed.
Bemærkninger
Luftfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dimethoxybenzaldehyde |
| Smeltepunkt | 51 °C til 52 °C |
| Kogepunkt | 178 °C (20 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 908264 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 166.18 |
| Procent renhed | ≥98% |