Få mere at vide
2,3-dimethoxybenzaldehyd, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448016
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11448016 25 g 25g
11458016 100 g 100g
11468016 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448016 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14080.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 86-51-1 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
2,3-Dimethoxybenzaldehyd har antifungal aktivitet af redox-aktive benzaldehyder, der målretter cellulær antioxidation. Det kunne fungere som kemosensibiliserende midler i samspil med konventionelle lægemidler for at forbedre antifungal effekt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,3-dimethoxybenzaldehyd har antifungal aktivitet af redox-aktive benzaldehyder, der målretter cellulær antioxidation. Det kunne fungere som kemosensibiliserende midler i samspil med konventionelle lægemidler for at forbedre antifungal effekt.
Opløselighed Opløselighed i
methanol med næsten gennemsigtighed.
Bemærkninger
Luftfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86-51-1
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.176
MDL nummer MFCD00003309
InChI nøgle JIVGSHFYXPRRSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-veratraldehyde, benzaldehyde, 2,3-dimethoxy, unii-8alp3sy00l, 2,3-dimethoxy-benzaldehyde, 8alp3sy00l, benzaldehyde,3-dimethoxy, dimethoxybenzaldehyde, pubchem8216, benzaldehyde, dimethoxy, upcmld00wstructure66
PubChem CID 66581
IUPAC navn 2,3-dimethoxybenzaldehyd
SMIL COC1=CC=CC(=C1OC)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimethoxybenzaldehyde
Smeltepunkt 51°C to 52°C
Kogepunkt 178°C (20 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 25 g
Beilstein 908264
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 166.18
Procent renhed ≥98%