missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,3-Dimercaptosuccinic Acid, TRC

Artikelnummer. 30374222
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30374222 5 g
30373165 10 g
30373640 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30374222 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4865955G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2418-14-6
Molekylær formel C4 H6 O4 S2
Molekylvægt (g/mol) 182.22
Synonym 2,3-Dimercaptobutanedioic Acid, DMSA
IUPAC navn 2,3-bis(sulfanyl)butanedioic acid
SMIL OC(=O)C(S)C(S)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimercaptosuccinic acid
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C4H6O4S2/c5-3(6)1(9)2(10)4(7)8/h1-2,9-10H,(H,5,6)(H,7,8)
Formel vægt 181.9708
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.