CAS RN 2418-14-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
2,3-Dimercaptosuccinic Acid, TRC
CAS: 2418-14-6 Molekylær formel: C4 H6 O4 S2 Molekylvægt (g/mol): 182.22 Synonym: 2,3-Dimercaptobutanedioic Acid,DMSA IUPAC navn: 2,3-bis(sulfanyl)butanedioic acid SMIL: OC(=O)C(S)C(S)C(=O)O