Få mere at vide
2,3-Dimercaptopropanol, 97%
Artikelnummer. 11386726
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11386726 1 g 1g
11396726 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11386726 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03953.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 59-52-9 | C3H8OS2 | 124.216 g/mol
Britisk anti-lewisit. En chelator, der hæmmer sukkernukleotidnedbrydning.2,3-Dimercaptopropanol bruges som et chelateringsmiddel, der er involveret i behandlingen af arsen, antimon, bly, guld og kviksølvforgiftning. Det bruges også som modgift mod krigsmidlet Lewisite. Desuden bruges det til behandling af Wilsons sygdom. Ud over dette bruges det som et supplement i behandlingen af akut encefalopati af blytoksicitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Blandbar med vand, ether, ethanol, vegetabilske olier og acetone. Lidt blandbar med chloroform.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares på et køligt sted. Inkompatibel med baser, oxidationsmidler, reduktionsmidler og alkalimetaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59-52-9
Molekylær formel C3H8OS2
Molekylvægt (g/mol) 124.216
MDL nummer MFCD00004864
InChI nøgle WQABCVAJNWAXTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimercaprol, 2,3-dimercapto-1-propanol, 2,3-dimercaptopropanol, dithioglycerine, dicaptol, sulfactin, dimercaptopropanol, british anti-lewisite, 2,3-dithiopropanol, antoxol
PubChem CID 3080
ChEBI CHEBI:64198
IUPAC navn 2,3-bis(sulfanyl)propan-1-ol
SMIL C(C(CS)S)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimercaptopropanol
Tæthed 1.244
Kogepunkt 120°C (15 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Garlic-like
Brydningsindeks 1.574
Mængde 1 g
FN nummer UN2810
Beilstein 1732058
Følsomhed Air Sensitive
Merck Index 14,3209
Opløselighedsinformation Miscible with water,ether,ethanol,vegetable oils and acetone. Slightly miscible with chloroform.
Formel vægt 124.22
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Dimercaptopropanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3-Dimercaptopropanol