Få mere at vide
2,3-Dimercapto-1-propanol, Solstice
Artikelnummer. 15698390 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15698390 5 mL 5ml
15688390 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15698390 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 385205ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
for complexometry, for spectrophotometric det. of Cu,≥98.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59-52-9
Molekylær formel C3H8OS2
Molekylvægt (g/mol) 124.216
MDL nummer MFCD00004864
InChI nøgle WQABCVAJNWAXTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimercaprol, 2,3-dimercapto-1-propanol, 2,3-dimercaptopropanol, dithioglycerine, dicaptol, sulfactin, dimercaptopropanol, british anti-lewisite, 2,3-dithiopropanol, antoxol
PubChem CID 3080
ChEBI CHEBI:64198
IUPAC navn 2,3-bis(sulfanyl)propan-1-ol
SMIL C(C(CS)S)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimercapto-1-propanol
Tæthed 1.239g/mL at 25°C
Flammepunkt 112°C (233.6°F)
Emballage Glass Bottle
Lineær formel HOCH2CH(SH)CH2SH
Mængde 5 mL
FN nummer UN2810
Beilstein 1732058
Formel vægt 124.23g/mol
Procent renhed ≥98%