Få mere at vide
2,3-Dimercapto-1-propanol, 97,0-100,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10685722 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10685722 5 mL Glasflaske 5ml
10722184 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10685722 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 115300050
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 59-52-9 | C3H8OS2 | 124.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59-52-9
Molekylær formel C3H8OS2
Molekylvægt (g/mol) 124.22
MDL nummer MFCD00004864
InChI nøgle WQABCVAJNWAXTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimercaprol, 2,3-dimercapto-1-propanol, 2,3-dimercaptopropanol, dithioglycerine, dicaptol, sulfactin, dimercaptopropanol, british anti-lewisite, 2,3-dithiopropanol, antoxol
PubChem CID 3080
ChEBI CHEBI:64198
IUPAC navn 2,3-bis(sulfanyl)propan-1-ol
SMIL C(C(CS)S)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dimercapto-1-propanol
Navn note 97.0-100.5%
CAS min % 97.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.2430g/mL
Kogepunkt 120.0°C (15.0 mmHg)
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.0-100.5%
Emballage Glasflaske
Lineær formel HSCH2CH(SH)CH2OH
Brydningsindeks 1.5700 to 1.5740
Mængde 5 mL
Merck Index 15,3231
Specifik vægtfylde 1.243
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in alcohol and vegetable oils
Formel vægt 124.22
Procent renhed 97.0-100.5%
Fysisk form Væske