Få mere at vide
2,3-Dihydroxybenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30137476
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137476 10 g
30136552 100 g
30011651 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137476 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD45165010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 303-38-8
Molekylær formel C7 H6 O4
Molekylvægt (g/mol) 154.12
Synonym Benzoic acid, 2,3-dihydroxy-, o-Pyrocatechuic acid (6CI,8CI), 2,3-Dihydroxybenzoic acid, 1,2-Dihydroxybenzene-3-carboxylic acid, 3-Hydroxysalicylic acid, Catecholcarboxylic acid, NSC 27435, Pyrocatechuic acid
IUPAC navn 2,3-dihydroxybenzoesyre
SMIL OC(=O)c1cccc(O)c1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dihydroxybenzoic acid
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H6O4/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)
Formel vægt 154.0266