Få mere at vide
2,3-Dihydroxybenzoesyre, 98%
Artikelnummer. 11479412
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11479412 250 g 250g
11459412 10 g 10g
11469412 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479412 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10144.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 303-38-8 | C7H6O4 | 154,121 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Dihydroxybenzoesyrer anvendes som mellemprodukter til lægemidler og anden organisk syntese. Anvendes som matrix til ionisering af peptider, proteiner og kulhydrater. Inden for industriområdet anvendes til harpikser, polyestere, blødgørere, farvestoffer, konserveringsmidler og gummikemikalier. Det bruges også som en udvalgt phenol som MMP (Matrix Metalloproteinase)-hæmmer.
Opløselighed
Opløseligt i vand, methanol og dimethylsulfoxid.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 303-38-8
Molekylær formel C7H6O4
Molekylvægt (g/mol) 154.121
MDL nummer MFCD00002446
InChI nøgle GLDQAMYCGOIJDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrocatechuic acid, o-pyrocatechuic acid, 2-pyrocatechuic acid, 3-hydroxysalicylic acid, dobk, dhba, 2,3-dihydroxybenzoicacid, benzoic acid, 2,3-dihydroxy, catecholcarboxylic acid, 2,3-dihydroxy-benzoic acid
PubChem CID 19
ChEBI CHEBI:18026
IUPAC navn 2,3-dihydroxybenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dihydroxybenzoic acid
Smeltepunkt 204 °C til 208 °C
Tæthed 1.542
Mængde 250 g
Beilstein 2209117
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, methanol og dimethylsulfoxid.
Formel vægt 154.12
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Dihydroxybenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3-Dihydroxybenzoicacid