Få mere at vide
2,3-Dihydroxybenzoic acid, 98%
Artikelnummer. 11459412
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459412 10 g 10g
11469412 50 g 50g
11479412 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459412 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10144.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 303-38-8 | C7H6O4 | 154.121 g/mol
Dihydroxybenzoesyrer bruges som mellemprodukter til lægemidler og anden organisk syntese. Anvendes som matrix til ionisering af peptider, proteiner og kulhydrater. Inden for industriområdet anvendes til harpikser, polyestere, blødgørere, farvestoffer, konserveringsmidler og gummikemikalier. Det bruges også som en udvalgt phenol som MMP (Matrix Metalloproteinase)-hæmmer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dihydroxybenzoesyrer anvendes som mellemprodukter til lægemidler og anden organisk syntese. Anvendes som matrix til ionisering af peptider, proteiner og kulhydrater. Inden for industriområdet anvendes til harpikser, polyestere, blødgørere, farvestoffer, konserveringsmidler og gummikemikalier. Det bruges også som en udvalgt phenol som MMP (Matrix Metalloproteinase)-hæmmer.
Opløselighed
Opløseligt i vand, methanol og dimethylsulfoxid.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 303-38-8
Molekylær formel C7H6O4
Molekylvægt (g/mol) 154.121
MDL nummer MFCD00002446
InChI nøgle GLDQAMYCGOIJDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrocatechuic acid, o-pyrocatechuic acid, 2-pyrocatechuic acid, 3-hydroxysalicylic acid, dobk, dhba, 2,3-dihydroxybenzoicacid, benzoic acid, 2,3-dihydroxy, catecholcarboxylic acid, 2,3-dihydroxy-benzoic acid
PubChem CID 19
ChEBI CHEBI:18026
IUPAC navn 2,3-dihydroxybenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dihydroxybenzoic acid
Smeltepunkt 204°C to 208°C
Tæthed 1.542
Mængde 10 g
Beilstein 2209117
Opløselighedsinformation Soluble in water,methanol and dimethyl sulfoxide.
Formel vægt 154.12
Procent renhed 98%