Få mere at vide
2,3-Dihydroxybenzaldehyde, 97%
Artikelnummer. 10144060 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10144060 5 g Glasflaske 5g
10082250 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10144060 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 183510050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 24677-78-9 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24677-78-9
Molekylær formel C7H6O3
Molekylvægt (g/mol) 138.12
MDL nummer MFCD00003324
InChI nøgle IXWOUPGDGMCKGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-pyrocatechualdehyde, 5,6-dihydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2,3-dihydroxy, benzaldehyde, dihydroxy, 2,3-dihydroxybenzaldehyde, dihydroxybenzaldehyde, pubchem6561, acmc-1clux, 2,3-dihydroxy benzaldehyde, 2,3-dihydroxy-benzaldehyde
PubChem CID 90579
ChEBI CHEBI:50197
IUPAC navn 2,3-dihydroxybenzaldehyd
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)O)O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dihydroxybenzaldehyde
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 104.0°C to 109.0°C
Farve Beige-grøn til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (HO)2C6H3CHO
Mængde 5 g
Beilstein 08, 240
Formel vægt 138.12
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Dihydroxybenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.