Få mere at vide
2,3-Dihydroxybenzaldehyde, 97%
Artikelnummer. 11495573
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11495573 5 g 5g
11405583 25 g 25g
11415583 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495573 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13490.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 24677-78-9 | C7H6O3 | 138.122 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24677-78-9
Molekylær formel C7H6O3
Molekylvægt (g/mol) 138.122
MDL nummer MFCD00003324
InChI nøgle IXWOUPGDGMCKGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-pyrocatechualdehyde, 5,6-dihydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2,3-dihydroxy, benzaldehyde, dihydroxy, 2,3-dihydroxybenzaldehyde, dihydroxybenzaldehyde, pubchem6561, acmc-1clux, 2,3-dihydroxy benzaldehyde, 2,3-dihydroxy-benzaldehyde
PubChem CID 90579
ChEBI CHEBI:50197
IUPAC navn 2,3-dihydroxybenzaldehyd
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)O)O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dihydroxybenzaldehyde
Smeltepunkt 106°C to 109°C
Mængde 5 g
Beilstein 2041781
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 138.12
Procent renhed 97%