Få mere at vide
2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-carbonitril,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10259762
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10259762 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10350953 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10259762 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC47816CB
Kemiske identifikatorer
CAS 859851-02-8
Molekylær formel C7H5NO2S
Molekylvægt (g/mol) 167.18
MDL nummer MFCD08060540
InChI nøgle HSQAPDOVCIFQCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carbonitrile, 2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carbonitrile, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carbonitrile,2,3-dihydro, 2h,3h-thiopheno 3,4-e 1,4-dioxane-5-carbonitrile
PubChem CID 7537659
IUPAC navn 2H,3H-thieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-carbonitril
SMIL N#CC1=C2OCCOC2=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carbonitrile
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 167.19
Procent renhed 95%