Få mere at vide
2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-carbaldehyd,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10187892
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10187892 250 mg 250mg
10012134 1 g 1g
10215534 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10187892 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC47804CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 204905-77-1
Molekylær formel C7H6O3S
Molekylvægt (g/mol) 170.182
MDL nummer MFCD01651766
InChI nøgle GNVXYRDVJKJZTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carbaldehyde, 2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carbaldehyde, 3,4-ethylenedioxythiophene-2-carbaldehyde, 3,4-ethylenedioxythiophene-2-carboxaldehyde, 2-formyl-3,4-ethylene dioxythiophene, 2h,3h-thiopheno 3,4-e 1,4-dioxane-5-carbaldehyde, 2,3-dihydrothieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carbaldehyde, 2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxaldehyde, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carboxaldehyde, 2,3-dihydro
PubChem CID 3540090
IUPAC navn 2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-carbaldehyd
SMIL C1COC2=C(SC=C2O1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 170.19
Procent renhed 97%