Få mere at vide
2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-ylmethanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10341673
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10341673 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10680705 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10341673 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC47809CB
Kemiske identifikatorer
CAS 859851-01-7
Molekylær formel C7H8O3S
Molekylvægt (g/mol) 172.20
MDL nummer MFCD08060539
InChI nøgle LRWVQOFWMRDMHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxin-5-ylmethanol, 2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxin-5-ylmethanol, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-methanol,2,3-dihydro, 3,4-ethylenedioxy-thiophene-methanol, 2-hydroxymethyl-3,4-ethylene dioxythiophene, 2,3-dihydrothieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-methanol, 2h,3h-thiopheno 3,4-e 1,4-dioxan-5-ylmethan-1-ol, 2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxin-5-yl methanol, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-methanol, 2,3-dihydro
PubChem CID 7537657
SMIL OCC1=C2OCCOC2=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-ylmethanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn 2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-ylmethanol
Formel vægt 172.2
Procent renhed 97%