Få mere at vide
2,3-dihydrobenzo[b]furan-7-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10659174
Skift visning
Mængde:
250 mg
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
250mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10659174 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10633795 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10659174 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC00901CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 35700-40-4
Molekylær formel C9H8O3
Molekylvægt (g/mol) 164.16
MDL nummer MFCD00671526
InChI nøgle UHXBMSNEECJPSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo b furan-7-carboxylic acid, 7-coumarancarboxylic acid, 2,3-dihydro-7-benzofurancarboxylic acid, 7-benzofurancarboxylicacid, 2,3-dihydro, 7-benzofurancarboxylic acid, 2,3-dihydro, pubchem16734, acmc-209iiq, dihydrobenzofurancarboxylicacid, 7-dihydrobenzofuran carboxylic acid
PubChem CID 2795014
IUPAC navn 2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carboxylsyre
SMIL C1COC2=C(C=CC=C21)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-7-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 164.16
Procent renhed 97%