Få mere at vide
2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-carboxylsyre, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10516314
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10516314 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10642465 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10516314 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC00801EA
Kemiske identifikatorer
CAS 76429-73-7
Molekylær formel C9H8O3
Molekylvægt (g/mol) 164.16
InChI nøgle YXYOLVAXVPOIMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-carboxylic acid, 5-benzofurancarboxylic acid, 2,3-dihydro, pubchem9983, pubchem14824, maybridge1_002497, ksc377a5f, dihydrobenzofuran-5-carboxylic acid, 5-carboxy-2,3-dihydrobenzo b furan
PubChem CID 676583
IUPAC navn 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carboxylsyre
SMIL C1COC2=C1C=C(C=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carboxylic acid
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 164.16
Procent renhed 97%