Få mere at vide
2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15435978
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15435978 1 g 1g
15445978 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15435978 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59602.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 55745-70-5 | C9H8O2 | 148.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55745-70-5
Molekylær formel C9H8O2
Molekylvægt (g/mol) 148.16
MDL nummer MFCD00068058
InChI nøgle WEBVDBDZSOJGPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxaldehyde, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-carbaldehyde, 2,3-dihydrobenzofuran-5-carbaldehyde, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-carboxaldehyde, 2,3-dihyro-1-benzofuran-5-carbaldehyde, 2,3-dihydro-benzofuran-5-carbaldehyde, 5-coumarancarboxaldehyde, 2,3-dihydro-5-benzofurancarboxaldehyde, 5-benzofurancarboxaldehyde, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-5-benzofurancarbaldehyde
PubChem CID 735901
IUPAC navn 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carbaldehyd
SMIL O=CC1=CC=C2OCCC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carboxaldehyde
Tæthed 1.177
Kogepunkt 88°C to 89°C (0.1 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.6
Mængde 1 g
Beilstein 124062
Formel vægt 148.16
Procent renhed 97%