Få mere at vide
2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-carbaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10512672
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10512672 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10512672 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC00804DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbaldehyde
CAS 55745-70-5
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C9H8O2
MDL nummer MFCD00068058
Mængde 1 g
Synonym 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxaldehyde, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-carbaldehyde, 2,3-dihydrobenzofuran-5-carbaldehyde, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-carboxaldehyde, 2,3-dihyro-1-benzofuran-5-carbaldehyde, 2,3-dihydro-benzofuran-5-carbaldehyde, 5-coumarancarboxaldehyde, 2,3-dihydro-5-benzofurancarboxaldehyde, 5-benzofurancarboxaldehyde, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-5-benzofurancarbaldehyde
InChI nøgle WEBVDBDZSOJGPB-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=CC1=CC=C2OCCC2=C1
IUPAC navn 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carbaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 148.16
PubChem CID 735901
Formel vægt 148.16
Procent renhed 95%