Få mere at vide
2,3-dihydro-5H-1,4-benzodioxepin-5-on, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333157
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11333157 1 g 1g
11343157 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11333157 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13582.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22891-52-7 | C9H8O3 | 164.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22891-52-7
Molekylær formel C9H8O3
Molekylvægt (g/mol) 164.16
MDL nummer MFCD00236035
InChI nøgle PYVNMBGWXYJCCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydro-5h-1,4-benzodioxepin-5-one, 2h-benzo e 1,4 dioxepin-5 3h-one, 2,3-dihydro-5h-1,4-benzodioxipin-5-one, 5h-1,4-benzodioxepin-5-one, 2,3-dihydro, 4-19-00-01699 beilstein handbook reference, 2h,3h-benzo f 1,4-dioxepin-5-one
PubChem CID 211314
IUPAC navn 2,3-dihydro-1,4-benzodioxepin-5-on
SMIL C1COC(=O)C2=CC=CC=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dihydro-5H-1,4-benzodioxepin-5-one
Smeltepunkt 29°C to 31°C
Kogepunkt 178°C to 184°C (15 mmHg)
Brydningsindeks 1.558
Mængde 1 g
Beilstein 4464
Formel vægt 164.16
Procent renhed 98%