Få mere at vide
2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-carbonitril, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10473993
2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-carbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10473993
1 g, Ravfarvet glasflaske, 1g
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10473993
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC01416DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 148703-14-4
Molekylær formel C9H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 161.16
MDL nummer MFCD01116986
InChI nøgle WNNQCWLSQDNACP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-5-carbonitrile, 1,4-benzodioxin-5-carbonitrile,2,3-dihydro, acmc-1c2ut, 2h,3h-benzo e 1,4-dioxane-5-carbonitrile
PubChem CID 2795043
IUPAC navn 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-carbonitril
SMIL C1COC2=C(C=CC=C2O1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-5-carbonitrile
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 161.16
Procent renhed 97%
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-carbonitril, 97 %, Thermo Scientific™ >