Få mere at vide
2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-carbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10781084
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10781084 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10473993 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10781084 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC01416CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 148703-14-4
Molekylær formel C9H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 161.16
MDL nummer MFCD01116986
InChI nøgle WNNQCWLSQDNACP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-5-carbonitrile, 1,4-benzodioxin-5-carbonitrile,2,3-dihydro, acmc-1c2ut, 2h,3h-benzo e 1,4-dioxane-5-carbonitrile
PubChem CID 2795043
IUPAC navn 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-carbonitril
SMIL C1COC2=C(C=CC=C2O1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-5-carbonitrile
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 161.16
Procent renhed 97%