Få mere at vide
2,3-difluorphenyleddikesyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422738
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11422738 5 g 5g
11412738 1 g 1g
11414110 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422738 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16728.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 145689-41-4 | C8H6F2O2 | 172.131 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 145689-41-4
Molekylær formel C8H6F2O2
Molekylvægt (g/mol) 172.131
MDL nummer MFCD00040968
InChI nøgle UXSQXUSJGPVOKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-difluorophenylacetic acid, 2-2,3-difluorophenyl acetic acid, 2,3-difluorophenyl acetic acid, 2,3-difluorophenylaceticacid, benzeneacetic acid, 2,3-difluoro, 2,3-difluorobenzeneacetic acid, rarechem al bo 0630, pubchem1916, acmc-1crot
PubChem CID 520772
IUPAC navn 2-(2,3-difluorphenyl)eddikesyre
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)F)F)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Difluorophenylacetic acid
Smeltepunkt 117°C to 119°C
Mængde 5 g
Formel vægt 172.13
Procent renhed 98%