Få mere at vide
2,3-Difluorobenzyl bromide, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7024942
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11469666
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20214.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 113211-94-2
Molekylær formel C7H5BrF2
Molekylvægt (g/mol) 207.018
MDL nummer MFCD00042488
InChI nøgle FTBSGSZZESQDBM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 517984
IUPAC navn 1-(bromomethyl)-2,3-difluorobenzene
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)F)F)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Difluorobenzyl bromide
Tæthed 1.628
Flammepunkt 90°C (194°F)
Brydningsindeks 1.5298
Mængde 1 g
FN nummer UN1760
Beilstein 7089244
Synonym 2,3-difluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2,3-difluorobenzene, alpha-bromo-2,3-difluorotoluene, benzene, 1-bromomethyl-2,3-difluoro, 2,3-difluorobenzylbromide, a-bromo-2,3-difluorotoluene, 1-bromomethyl-2,3-difluoro-benzene, 2,3-difluorophenylbromide, 2, 3-difluorobenzyl bromide, pubchem4909
Formel vægt 207.02
Procent renhed 97%