Få mere at vide
2,3-difluorbenzonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7025372
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11435736
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20811.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 21524-39-0 | C7H3F2N | 139.105 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21524-39-0
Molekylær formel C7H3F2N
Molekylvægt (g/mol) 139.105
MDL nummer MFCD00009976
InChI nøgle GKPHNZYMLJPYJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 2,3-difluoro, 2,3-difluorobenzenecarbonitrile, ncr bf cf, difluorobenzonitrile, pubchem1564, acmc-209flg, 2,3-difluorobenzonitril, 2,3-difluoro-benzonitrile, 2.3-difluoro benzonitrile, ksc493a8b
PubChem CID 88935
IUPAC navn 2,3-difluorbenzonitril
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)F)F)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Difluorobenzonitrile
Tæthed 1.254
Kogepunkt 187°C to 188°C
Flammepunkt 75°C (167°F)
Lugt Almond-like
Brydningsindeks 1.4882
Mængde 1 g
FN nummer UN3276
Beilstein 2085621
Formel vægt 139.11
Procent renhed 99%