Få mere at vide
2,3-difluorbenzonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445736
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11445736 5 g 5g
11435736 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11445736 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20811.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 21524-39-0 | C7H3F2N | 139.105 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21524-39-0
Molekylær formel C7H3F2N
Molekylvægt (g/mol) 139.105
MDL nummer MFCD00009976
InChI nøgle GKPHNZYMLJPYJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 2,3-difluoro, 2,3-difluorobenzenecarbonitrile, ncr bf cf, difluorobenzonitrile, pubchem1564, acmc-209flg, 2,3-difluorobenzonitril, 2,3-difluoro-benzonitrile, 2.3-difluoro benzonitrile, ksc493a8b
PubChem CID 88935
IUPAC navn 2,3-difluorbenzonitril
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)F)F)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Difluorobenzonitrile
Tæthed 1.254
Kogepunkt 187°C to 188°C
Flammepunkt 75°C (167°F)
Lugt Almond-like
Brydningsindeks 1.4882
Mængde 5 g
FN nummer UN3276
Beilstein 2085621
Formel vægt 139.11
Procent renhed 99%