Få mere at vide
2,3-Difluorobenzoic acid, 98%
Artikelnummer. 11412728
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11412728 25 g 25g
11492718 1 g 1g
11402728 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11412728 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16717.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4519-39-5 | C7H3F2O2 | 157.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4519-39-5
Molekylær formel C7H3F2O2
Molekylvægt (g/mol) 157.10
MDL nummer MFCD00010267
InChI nøgle JLZVIWSFUPLSOR-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2,3-difluoro-benzoic acid, benzoic acid, 2,3-difluoro, difluorobenzoic acid, difluorobenzoic acid;, pubchem1379, 2,3 difluorobenzoic acid, acmc-209k0x, 2,3-difluoro benzoic acid, 2,3-difluorobenzoic acid;, ksc235o6t
PubChem CID 370590
IUPAC navn 2,3-difluorbenzoesyre
SMIL [O-]C(=O)C1=CC=CC(F)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Difluorobenzoic acid
Smeltepunkt 160°C to 164°C
Lugt Odorless
Mængde 25 g
Beilstein 2640781
Formel vægt 158.11
Procent renhed 98%