Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2, 3-Difluorobenzaldehyde |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Yellow |
| Tæthed | 1.3000g/mL |
| Kogepunkt | 64°C to 65°C (17.0 mmHg) |
| Flammepunkt | 58°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (GC) |
| Emballage | Glass bottle |
| Vis mere |