Få mere at vide
2,3-Difluorobenzaldehyde, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11490591
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490591 1 g 1g
11400601 5 g 5g
11454110 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490591 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20093.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2646-91-5
Molekylær formel C7H4F2O
Molekylvægt (g/mol) 142.105
MDL nummer MFCD00010292
InChI nøgle WDBAXYQUOZDFOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2,3-difluoro, 2,3-difluoro benzaldehyde, 2,3-difluoro-benzaldehyde, difluoro-benzaldehyde, pubchem1436, 2,3 difluorobenzaldehyde, acmc-1cr6r, 2,3-difluorobenzaldehyde?, 2,3-difluorobenzaldehyde, ksc493k8r
PubChem CID 137664
IUPAC navn 2,3-difluorobenzaldehyde
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)F)F)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Difluorobenzaldehyde
Tæthed 1.301
Kogepunkt 69°C to 70°C (15 mmHg)
Flammepunkt 58°C (136°F)
Brydningsindeks 1.5
Mængde 1 g
FN nummer UN1989
Beilstein 2961554
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 142.11
Procent renhed 98%