Få mere at vide
2',3'-Difluoracetophenon, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2',3'-Difluoroacetophenone |
| Kogepunkt | 84 °C til 85 °C (20 mmHg) |
| Lugt | Karakteristik |
| Brydningsindeks | 1.489 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2963572 |
| IUPAC navn | 1-(2,3-difluorphenyl)ethanon |
| Formel vægt | 156.13 |
| Procent renhed | 97% |