Få mere at vide
2',3'-difluoracetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462808
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11462808 5 g 5g
11452808 1 g 1g
11472808 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462808 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16786.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18355-80-1 | C8H6F2O | 156.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 18355-80-1
Molekylær formel C8H6F2O
Molekylvægt (g/mol) 156.13
MDL nummer MFCD00061274
InChI nøgle PQUXFUBNSYCQAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',3'-difluoroacetophenone, 1-2,3-difluorophenyl ethanone, 2,3-difluoroacetophenone, 1-2,3-difluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,3-difluorophenyl, 1-acetyl-2,3-difluorobenzene, pubchem4211, acmc-209x0g, ksc184c5n, 2',3'-difluoro acetophenone
PubChem CID 519550
SMIL CC(=O)C1=CC=CC(F)=C1F
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2',3'-Difluoroacetophenone
Kogepunkt 84°C to 85°C (20 mmHg)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.489
Mængde 5 g
Beilstein 2963572
IUPAC navn 1-(2,3-difluorphenyl)ethanon
Formel vægt 156.13
Procent renhed 97%