Få mere at vide
2,3-Difluoro-6-methoxybenzoic acid, 97%
Artikelnummer. 11396969
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11396969 1 g 1g
11306979 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396969 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26830.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 773873-26-0 | C8H6F2O3 | 188.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 773873-26-0
Molekylær formel C8H6F2O3
Molekylvægt (g/mol) 188.13
MDL nummer MFCD04116018
InChI nøgle MMTKYWQMCSZCGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-difluoro-6-methoxy-benzoic acid, pubchem4940, 2,3-difluoro-6-methoxybenzoicacid, benzoic acid,2,3-difluoro-6-methoxy
PubChem CID 3861323
IUPAC navn 2,3-difluor-6-methoxybenzoesyre
SMIL COC1=C(C(=C(C=C1)F)F)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Difluoro-6-methoxybenzoic acid
Smeltepunkt 126°C to 129°C
Mængde 1 g
Formel vægt 188.13
Procent renhed 97%