Få mere at vide
2,3-Difluor-4-hydroxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde |
| Smeltepunkt | 140 °C til 144 °C |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Synonym | 2,3-difluoro-4-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 2,3-difluoro-4-hydroxy, pubchem10121, benzaldehyde,2,3-difluoro-4-hydroxy, 2,3-bis fluoranyl-4-oxidanyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 2,3-difluoro-4-hydroxy-9ci |
| Formel vægt | 158.11 |
| Procent renhed | 98% |