Få mere at vide
2',3'-Dideoxycytidine, 98% Artikelnummer.: 13428668
2',3'-Dideoxycytidine, 98%
Artikelnummer. p-4812666 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
100 mg, Glass bottle, 100mg
Mængde:
100 mg
500 mg
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 13428668
Brand: Thermo Scientific Acros 449501000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Se alternative produkter
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
CAS: 7481-89-2 | C9H13N3O3 | 211.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7481-89-2
Molekylær formel C9H13N3O3
Molekylvægt (g/mol) 211.22
MDL nummer MFCD00012188
InChI nøgle WREGKURFCTUGRC-KGQMAECUNA-N
Synonym zalcitabine, 2',3'-dideoxycytidine, dideoxycytidine, ddcyd, hivid, ddc, cytidine, 2',3'-dideoxy, zalcitibine, ddc antiviral, 4-amino-1-2r,5s-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidin-2 1h-oneVis mereVis mindre
PubChem CID 24066
ChEBI CHEBI:10101
IUPAC navn 4-amino-1-[(2R,5S)-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one
SMIL NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1CC[C@@H](CO)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2', 3'-Dideoxycytidine
Smeltepunkt 216.0°C to 220.0°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Mængde 100 mg
Merck Index 1510307
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 211.22
Procent renhed 98%
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
4 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0399357 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato30/01/2023 Artikelnummer449501000,449505000
PartinummerA0399357 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/12/2020 Artikelnummer449501000,449505000
PartinummerA0327480 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/12/2020 Artikelnummer449501000,449505000
PartinummerA0389433 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/12/2020 Artikelnummer449501000,449505000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2',3'-Dideoxycytidine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
2',3'-Dideoxycytidine, 98% >