Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2',3'-dideoxycytidin, 98+%
Beskrivelse
2',3'-dideoxycytidin i celler, det phosphoryleres til den aktive triphosphatform, ddCTP, som fungerer som et substrat for HIV revers transkriptase (Ki = 51 nM). Det inkorporeres i viralt DNA, hvor det afslutter kædeforlængelsen, når den manglende hydroxylgruppe stødes på. Det bruges også som et DNA-kæde-terminerende nukleotid til DNA-sekventeringsmetoder baseret på Sanger-kædetermineringsmetoden.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2′,3′-Dideoxycytidine |
| Smeltepunkt | 216 °C til 220 °C |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 50 mg |
| Beilstein | 654956 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand (76,4 mg/ml ved 25 °C), DMSO (42 mg/ml ved 25 °C) og ethanol (<1 mg/ml ved 25 °C). |
| IUPAC navn | 4-amino-1-[(2R,5S)-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2-dihydropyrimidin-2-on |
| Formel vægt | 211.22 |
| Procent renhed | ≥98% |
| Fysisk form | Fast stof |
Sikkerhed og håndtering
- 2',3'-Dideoxycytidine
- Advarsel
- Carcinogenicitet Kategori 2
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,3-Dideoxycytidine