Få mere at vide
2,3-Dichlorophenylhydrazin hydrochlorid, 97%
Artikelnummer. 11464290
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11464290 100 g 100g
11444290 5 g 5g
11454290 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464290 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10717.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 21938-47-6 | C6H6Cl2N2 | 177,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21938-47-6
Molekylær formel C6H6Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 177.03
MDL nummer MFCD00052265
InChI nøgle HPIALSXRVQRGMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 2,3-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, 2,3-dichlorophenyl-, monohydrochloride, 1-2,3-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, pubchem7561, acmc-209fpn, ksc494k0t, 2,3-dichlorophenylhydrazine, chloride, 2,3-dichlorophenylhydrazine hcl
PubChem CID 12276572
IUPAC navn (2,3-dichlorphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMIL NNC1=CC=CC(Cl)=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride
Smeltepunkt ∼204 °C (dekomponering)
Mængde 100 g
Beilstein 3708910
Formel vægt 213.49
Procent renhed 97%