Få mere at vide
2,3-Dichlorophenoxyacetic acid, 97%
Artikelnummer. 11470753
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470753 5 g 5g
11480753 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470753 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13231.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 2976-74-1 | C8H6Cl2O3 | 221.033 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2976-74-1
Molekylær formel C8H6Cl2O3
Molekylvægt (g/mol) 221.033
MDL nummer MFCD00004299
InChI nøgle RBJIGQRZLITQJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichlorophenoxyacetic acid, 2-2,3-dichlorophenoxy acetic acid, 2,3-dichlorophenoxy acetic acid, 2,3-dichlorophenoxyaceticacid, acetic acid,2-2,3-dichlorophenoxy, acetic acid, 2,3-dichlorophenoxy, pubchem23860, acmc-20a9i3, 2,3-dichloro phenoxyacetic acid, acetic acid,3-dichlorophenoxy
PubChem CID 18105
IUPAC navn 2-(2,3-dichlorophenoxy)acetic acid
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)OCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dichlorophenoxyacetic acid
Smeltepunkt 173 °C til 175 °C
Mængde 5 g
Beilstein 1963475
Formel vægt 221.04
Procent renhed 97%