Få mere at vide
2,3-Dichlorbenzylamin, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dichlorobenzylamine |
| Tæthed | 1.321 |
| Kogepunkt | 124 °C til 126 °C (15 mmHg) |
| Flammepunkt | 105 °C (221 °F) |
| Brydningsindeks | 1.582 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2735 |
| Beilstein | 2639296 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 176.05 |
| Vis mere |