Få mere at vide
2,3-dichlorbenzylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362687
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11362687 1 g 1g
11372687 5 g 5g
11382687 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11362687 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11884.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39226-95-4 | C7H7Cl2N | 176.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39226-95-4
Molekylær formel C7H7Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 176.04
MDL nummer MFCD00047927
InChI nøgle JHBVZGONNIVXFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichlorobenzylamine, 2,3-dichlorophenyl methanamine, 2,3-dichloro-benzylamine, 2,3-dichlorobenzyl amine, chembl13165, 1-2,3-dichlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,3-dichloro, 2,3-dichlorophenyl methylamine, pubchem16713, acmc-1ae0r
PubChem CID 587625
IUPAC navn (2,3-dichlorphenyl)methanamin
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3-Dichlorobenzylamine
Kogepunkt 124°C to 126°C (15 mmHg)
Flammepunkt 105°C (221°F)
Mængde 1 g
FN nummer UN2735
Beilstein 2639296
Formel vægt 176.05
Procent renhed 97%